APG200 Filament (Platinum/Iridium) Pirani Drucksensor Messbereich: Atmosphäre bis 1e-4 mbar Anschlussflansch: NW16 Signalausgang: Analogue 0-10v Elektrischer Anschluss: RJ45/FCC68 Betriebsspannung: 15 to 48 V d.c. Kompatibel mit TIC/TAC/ADC controlle 1 * 1 ST
Lieferant: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
APG200 Filament (Platinum/Iridium) Pirani Drucksensor Messbereich: Atmosphäre bis 1e-4 mbar Anschlussflansch: NW16 Signalausgang: Analogue 0-10v Elektrischer Anschluss: RJ45/FCC68 Betriebsspannung: 15 to 48 V d.c. Kompatibel mit TIC/TAC/ADC controlle 1 * 1 ST