Formaldehyd 1000 µg/ml water
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
A13909000WA
EHERA13909000WAEA 39 EUR
EHERA13909000WA
Formaldehyd 1000 µg/ml water
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Schmelzpunkt: -92
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
Merck Index: 13,04259