Tulathromycin A
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Draxxin
A17895290AL100
EHERA17895290AL100EA 51 EUR
EHERA17895290AL100
Tulathromycin A
Tulathromycin A
Formel: C₄₁H₇₉N₃O₁₂
Molecular Weight: 806,08 g/mol
MDL: MFCD09838804
CAS-Nummer: 217500-96-4