Acepromazinmaleat
Lieferant: EHRENSTORFER
C10010300
EHERC10010300EA 178 EUR
EHERC10010300
Acepromazinmaleat
Acepromazinmaleat
Formel: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Molecular Weight: 442,53 g/mol
CAS-Nummer: 3598-37-6
EINECS: 222-748-9