Acetamid

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Ethanamid, Essigsäureamid

C10011800
EHERC10011800EA 40 EUR
EHERC10011800
Acetamid
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
Molecular Weight: 59,07 g/mol
Siedepunkt: 221,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008023
CAS-Nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR