2-Acetamido-5-nitrothiazol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: N-(5-Nitro-2-thiazolyl)acetamide, N-(5-Nitrothiazol-2-yl)acetamide
C10012500
EHERC10012500EA 103 EUR
EHERC10012500
2-Acetamido-5-nitrothiazol
2-Acetamido-5-nitrothiazol
Formel: C₅H₅N₃O₃S
Molecular Weight: 187,18 g/mol
MDL: MFCD00022438
CAS-Nummer: 140-40-9
EINECS: 205-414-7