sec-Butylacetat

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Essigsäure-sec-butylester

C10015710
EHERC10015710EA 44 EUR
EHERC10015710
sec-Butylacetat
sec-Butylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98,9 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 19 °C
MDL: MFCD00009328
CAS-Nummer: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01535

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR