Isobutylacetat
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C10016100
EHERC10016100EA 40 EUR
EHERC10016100
Isobutylacetat
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008932
CAS-Nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147