Isoamylacetat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Isopentylacetat, Essigsäureisopentylester, Birnenether, Essigsäure(3-methylbutyl)ester, Essigsäureisoamylester

C10016270
EHERC10016270EA 42 EUR
EHERC10016270
Isoamylacetat
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
MDL: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR