Methylacetoacetat

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 3-Oxobuttersäuremethylester, Acetessigsäuremethylester

C10017400
EHERC10017400EA 39 EUR
EHERC10017400
Methylacetoacetat
Methylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116,12 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 67 °C
MDL: MFCD00008784
CAS-Nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR