Bis(2-ethylhexyl)adipat
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
C10046000
EHERC10046000EA
71
EUR
EHERC10046000
Bis(2-ethylhexyl)adipat
Bis(2-ethylhexyl)adipat
Formel:
C₂₂H₄₂O₄ Molecular Weight: 370,57 g/mol |
MDL:
MFCD00009496 CAS-Nummer: 103-23-1 EINECS: 203-090-1 |