Dimethyladipat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester

C10046200
EHERC10046200EA 46 EUR
EHERC10046200
Dimethyladipat
Dimethyladipat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: ∼229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,3 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008469
CAS-Nummer: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 13,00163

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR