2-Chlor-4-nitrobenzamid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Aklomid
C10049000
EHERC10049000EA
130
EUR
EHERC10049000
2-Chlor-4-nitrobenzamid
2-Chlor-4-nitrobenzamid
Formel:
C₇H₅ClN₂O₃ |
MDL:
MFCD00017119 CAS-Nummer: 3011-89-0 EINECS: 221-143-7 |