Allylalkohol
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propen-1-ol, 3-Hydroxypropen
C10130000
EHERC10130000EA
32
EUR
EHERC10130000
Allylalkohol
Allylalkohol
Formel:
C₃H₆O Molecular Weight: 58,08 g/mol Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –129 °C Dichte: 0,854 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 21 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002920 CAS-Nummer: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,00283 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...