2-Aminobenzimidazol

Lieferant: EHRENSTORFER

C10170000
EHERC10170000EA 49 EUR
EHERC10170000
2-Aminobenzimidazol
2-Aminobenzimidazole
Formel: C₇H₇N₃
Siedepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 226…231 °C
MDL: MFCD00005596
CAS-Nummer: 934-32-7
EINECS: 213-280-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR