Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 4-Aminobenzoesäureethylester, Äthoform
C10171450
EHERC10171450EA 49 EUR
EHERC10171450
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007892
CAS-Nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087