2-Phenylanilin
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Biphenyl-2-ylamin
C10173020
EHERC10173020EA 57 EUR
EHERC10173020
2-Phenylanilin
2-Phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169,23 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007701
CAS-Nummer: 90-41-5
EINECS: 201-990-9