4-Phenylanilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Biphenyl-4-ylamin, 4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylylamin, 4-Aminobiphenyl

C10173040
EHERC10173040EA 46 EUR
EHERC10173040
4-Phenylanilin
4-Phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169,23 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007879
CAS-Nummer: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
Merck Index: 12,01276

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR