4-Amino-3-fluorphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-hydroxyaniline
C10202400
EHERC10202400EA
221
EUR
EHERC10202400
4-Amino-3-fluorphenol
4-Amino-3-fluorphenol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127,12 g/mol |
MDL:
MFCD00077452 CAS-Nummer: 399-95-1 EINECS: 402-230-0 UN: 3077 ADR: 9,III |