4-Amino-m-kresol
Lieferant: EHRENSTORFER
C10204955
EHERC10204955EA 45 EUR
EHERC10204955
4-Amino-m-kresol
4-Amino-m-kresol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 177…179 °C
MDL: MFCD00007871
CAS-Nummer: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2