1-Naphthylamin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 1-Aminonaphthalin
C10206350
EHERC10206350EA 51 EUR
EHERC10206350
1-Naphthylamin
1-Naphthylamin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143.19 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 50
Dichte: 1.171 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004016
CAS-Nummer: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06485