2-Naphthylamin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 2-Aminonaphthalin

C10206355
EHERC10206355EA 47 EUR
EHERC10206355
2-Naphthylamin
2-Naphthylamin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Dichte: 1,0614 g/cm³ (98 °C)
MDL: MFCD00004112
CAS-Nummer: 91-59-8
EINECS: 202-080-4
UN: 1650
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06486

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR