5-Nitro-o-toluidin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 2-Methyl-5-nitroanilin, 5-Nitro-2-methylanilin, 2-Amino-4-nitrotoluol

C10207500
EHERC10207500EA 47 EUR
EHERC10207500
5-Nitro-o-toluidin
5-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 108 °C
Dichte: 1,365 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00007741
CAS-Nummer: 99-55-8
EINECS: 202-765-8
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR