3-Nitro-p-toluidin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 3-Nitro-4-methylanilin, 4-Methyl-3-nitroanilin, 4-Amino-2-nitrotoluol

C10208200
EHERC10208200EA 46 EUR
EHERC10208200
3-Nitro-p-toluidin
3-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 306
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Dichte: 1.312 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007910
CAS-Nummer: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR