2-Aminophenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxyanilin

C10210000
EHERC10210000EA 27.23 EUR
EHERC10210000
2-Aminophenol
2-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >175 °C
MDL: MFCD00007690
CAS-Nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR