4,4'-Diaminodiphenylether

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: p-Aminophenylether, 4,4'-Diaminodiphenylether, Bis(4-aminophenyl)ether

C10215000
EHERC10215000EA 46 EUR
EHERC10215000
4,4'-Diaminodiphenylether
4,4'-Diaminodiphenylether
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Molecular Weight: 200.24 g/mol
Siedepunkt: 389
Schmelzpunkt: 184
Flammpunkt: 218
MDL: MFCD00007863
CAS-Nummer: 101-80-4
EINECS: 202-977-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR