2-Aminopyridin
Lieferant: EHRENSTORFER
C10220000
EHERC10220000EA 31 EUR
EHERC10220000
2-Aminopyridin
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 210,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472