4-Amino-2-methylchinolin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 4-Amino-2-methylchinolin

C10225000
EHERC10225000EA 38 EUR
EHERC10225000
4-Amino-2-methylchinolin
4-Amino-2-methylchinolin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 333
Schmelzpunkt: 168
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006759
CAS-Nummer: 6628-04-2
EINECS: 229-604-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR