4-Aminosalicylsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: PAS

C10227010
EHERC10227010EA 48 EUR
EHERC10227010
4-Aminosalicylsäure
4-Aminosalicylsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007789
CAS-Nummer: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR