5-Aminosalicylsäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid

C10227020
EHERC10227020EA 51 EUR
EHERC10227020
5-Aminosalicylsäure
5-Aminosalicylsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 280 °C
Dichte: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007877
CAS-Nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR