tert-Amylmethylether
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
TAME, METHOXYPENTANE™, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, 1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl tert-pentyl ether
C10246440
EHERC10246440EA
40
EUR
EHERC10246440
tert-Amylmethylether
tert-Amylmethylether
Formel:
C₆H₁₄O Molecular Weight: 102,17 g/mol Siedepunkt: 85-86 °C (Lit.) Dichte: 0,76…0.78 g/mL (25 °C) (Lit.) Flammpunkt: -7 °C |
MDL:
MFCD00010186 CAS-Nummer: 994-05-8 EINECS: 213-611-4 UN: 3271 ADR: 3,II |