4-Pentylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 4-Amylphenol
C10246800
EHERC10246800EA 53 EUR
EHERC10246800
4-Pentylphenol
4-Pentylphenol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 0,9597 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020211
CAS-Nummer: 14938-35-3
EINECS: 239-015-4
UN: 2430
ADR: 8,III