4-(2-Methyl-2-butanyl)phenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methyl-2-butyl)phenol, 4-tert-Pentylphenol
C10247000
EHERC10247000EA
40
EUR
EHERC10247000
4-(2-Methyl-2-butanyl)phenol
4-tert-Amylphenol
Formel:
C₁₁H₁₆O Molecular Weight: 164,25 g/mol |
MDL:
MFCD00002369 CAS-Nummer: 80-46-6 EINECS: 201-280-9 UN: 2430 ADR: 8,III |