Anilin-[Ring-D5]
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Aniline-[ring-²H₅]
C10262600
EHERC10262600EA 106 EUR
EHERC10262600
Anilin-[Ring-D5]
Anilin-[Ring-D5]
Formel: C₆H₂D₅N
Molecular Weight: 98,09 g/mol
Schmelzpunkt: –6,3 °C
Dichte: 1,077 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 4165-61-1
EINECS: 224-015-9