4-Methoxybenzylalkohol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)anisol, Anisalkohol, (4-Methoxyphenyl)methanol

C10265500
EHERC10265500EA 42 EUR
EHERC10265500
4-Methoxybenzylalkohol
4-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…24 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004653
CAS-Nummer: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR