o-Anisidin
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methoxyanilin, 2-Anisidin, 2-Aminoanisol
C10266000
EHERC10266000EA
42
EUR
EHERC10266000
o-Anisidin
o-Anisidin
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,15 g/mol Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 5 °C Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007688 CAS-Nummer: 90-04-0 EINECS: 201-963-1 UN: 2431 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00670 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...