m-Anisidin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 3-Methoxyanilin, 3-Anisidin, 3-Aminoanisol

C10266010
EHERC10266010EA 44 EUR
EHERC10266010
m-Anisidin
m-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 251
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007783
CAS-Nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00670

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR