p-Anisidin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 4-Methoxyanilin, 4-Anisidin, 4-Aminoanisol

C10266020
EHERC10266020EA 44 EUR
EHERC10266020
p-Anisidin
p-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007864
CAS-Nummer: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR