9,10-Anthrachinon
Lieferant: EHRENSTORFER
C10281000
EHERC10281000EA 42 EUR
EHERC10281000
9,10-Anthrachinon
9,10-Anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Dichte: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 185 °C
MDL: MFCD00001188
CAS-Nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692