Natrium-L(+)-ascorbat

Lieferant: EHRENSTORFER

C10303900
EHERC10303900EA 44 EUR
EHERC10303900
Natrium-L(+)-ascorbat
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
Schmelzpunkt: 219 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082340
CAS-Nummer: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR