(±)-Asparaginsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
C10304950
EHERC10304950EA 44 EUR
EHERC10304950
(±)-Asparaginsäure
(±)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
MDL: MFCD00063083
CAS-Nummer: 617-45-8
EINECS: 210-513-3