Atrazin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C10330000
EHERC10330000EA 70 EUR
EHERC10330000
Atrazin
Atrazin
Formel: C₈H₁₄ClN₅
Siedepunkt: 369 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041810
CAS-Nummer: 1912-24-9
EINECS: 217-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00902

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR