Azinphos-methyl

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: O,O-Dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithiophosphat

C10365000
EHERC10365000EA 60 EUR
EHERC10365000
Azinphos-methyl
Azinphos-methyl
Formel: C₁₀H₁₂N₃O₃PS₂
Molecular Weight: 317.33 g/mol
Siedepunkt: 401
Schmelzpunkt: 73
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 86-50-0
EINECS: 201-676-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,00944

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR