Viktoriareinblau BO
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Basic Blue 7, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(4-(ethylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium chloride
C10424000
EHERC10424000EA 158 EUR
EHERC10424000
Viktoriareinblau BO
Viktoriareinblau BO
Formel: C₃₃H₄₀ClN₃
Molecular Weight: 514,1438 g/mol
MDL: MFCD00011877
CAS-Nummer: 2390-60-5
EINECS: 219-232-0