Methylviolett 2B
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityliumchlorid, Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammoniumchlorid
C10427100
EHERC10427100EA 91 EUR
EHERC10427100
Methylviolett 2B
Methylviolett 2B
Formel: C₂₄H₂₈ClN₃
Molecular Weight: 393,96 g/mol
Schmelzpunkt: 137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012568
CAS-Nummer: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III