Benzamid
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Benzoesäureamid
C10532250
EHERC10532250EA 48 EUR
EHERC10532250
Benzamid
Benzamid
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007968
CAS-Nummer: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059