Benzidin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 4,4'-Diaminobiphenyl, 1,1’-Biphenyl-4,4’-diamin, 4,4′-Bisanilin, Biphenyl-4,4'-ylendiamin, Paradiaminobiphenyl, 4-(4-Aminophenyl)anilin

C10536000
EHERC10536000EA 51 EUR
EHERC10536000
Benzidin
Benzidin
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184.24 g/mol
Siedepunkt: 359
Schmelzpunkt: 126…127 °C
Dichte: 1.251 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039765
CAS-Nummer: 92-87-5
EINECS: 202-199-1
UN: 1885
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01106

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR