Benzimidazol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1H-Benzimidazol
C10536500
EHERC10536500EA 48 EUR
EHERC10536500
Benzimidazol
Benzimidazol
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005585
CAS-Nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082