1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Lieferant: EHRENSTORFER
C10536600
EHERC10536600EA
87
EUR
EHERC10536600
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Formel:
C₇H₅NOS |
MDL:
MFCD00044001 CAS-Nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 |