2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
6-Phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin, 6-Phenyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin, Benzoguanamin, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazin
C10537450
EHERC10537450EA
60
EUR
EHERC10537450
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formel:
C₉H₉N₅ Molecular Weight: 187,2 g/mol |
MDL:
MFCD00023187 CAS-Nummer: 91-76-9 EINECS: 202-095-6 |